462756
(+)-N-Benzoylglutamic acid
synthetic, 97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Activité optique
[α]22/D +12°, c = 5 in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
130-135 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
OC(=O)CC[C@@H](NC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H13NO5/c14-10(15)7-6-9(12(17)18)13-11(16)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,16)(H,14,15)(H,17,18)/t9-/m1/s1
Clé InChI
LPJXPACOXRZCCP-SECBINFHSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable