Principaux documents
461296
Sigma-Aldrich
Acetic acid, alkyl (C9 to C11) esters mixture
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2R, R = C10H21 (primarily)
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
Point d'ébullition
220-250 °C (lit.)
Densité
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Description générale
Contains various branched and linear isomers of C9 to C11 esters
Application
Coalescing solvent