461075
1-(Trimethylsilyl)-2-pyrrolidinone
96%
About This Item
Produits recommandés
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.46 (lit.)
pb
90 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)N1CCCC1=O
InChI
1S/C7H15NOSi/c1-10(2,3)8-6-4-5-7(8)9/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
LUBVCBITQHEVCJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
127.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53 °C - closed cup