Principaux documents
461067
Sigma-Aldrich
N-(Butoxymethyl)acrylamide
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCONHCH2O(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Contient
100 ppm hydroquinone monomethyl ether as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
pb
125-128 °C/0.03 mmHg (lit.)
Densité
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCOCNC(=O)C=C
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup