Principaux documents
460869
Sigma-Aldrich
1,3:2,5:4,6-Tri-O-methylene-D-mannitol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H14O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.20
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Activité optique
[α]23/D −105°, c = 2 in chloroform
Pf
230-235 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1OC[C@H]2OCO[C@@H]3COCO[C@H]3[C@@H]2O1