Principaux documents
46083
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetrapropionic acid
≥97.0% (calc. based on dry substance)
Synonyme(s) :
3,3′,3″,3″′-(Ethylenedinitrilo)tetrapropionic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H24N2O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.35
Beilstein:
1716926
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥97.0% (calc. based on dry substance)
Forme
solid
Impuretés
5-10% water
Pf
178-181 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCN(CCN(CCC(O)=O)CCC(O)=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O8/c17-11(18)1-5-15(6-2-12(19)20)9-10-16(7-3-13(21)22)8-4-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
Clé InChI
KWYJDIUEHHCHCZ-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Agent de complexation; la constante de stabilité avec le Cu(II) (environ 18) est plus grande qu′avec les autres cations[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
L.H.J. Lajunen et al
Acta Chemica Scandinavica, 43, 2-2 (1989)