Documents
460516
Sigma-Aldrich
Ethyl (R)-(+)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
96%
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CH(OH)CH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Activité optique
[α]23/D +14°, neat
Pureté optique
ee: 97% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.453 (lit.)
Point d'ébullition
93-95 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C[C@@H](O)CCl
InChI
1S/C6H11ClO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h5,8H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
Clé InChI
ZAJNMXDBJKCCAT-RXMQYKEDSA-N
Application
Ethyl (R)-(+)-4-chloro-3-hydroxybutyrate is a chiral building block that can be used:
  • To prepare allyl stannane, a precursor for the total synthesis of macrolide iriomoteolide-1b.
  • As a starting material for the synthesis of a chiral g-αmino acid fragment, which in turn is used to prepare the immunosuppressive agent FR252921.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
A Domino 10-Step Total Synthesis of FR252921 and Its Analogues, Complex Macrocyclic Immunosuppressants
Chen Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(35), 13772-13777 (2019)
Enantioselective total synthesis of the proposed structure of macrolide iriomoteolide-1b
Ye Z, et al.
Tetrahedron, 67(33), 5979-5989 (2011)