Principaux documents
460486
Sigma-Aldrich
Isooctyl tallate
technical grade
Synonyme(s) :
Isooctyl esters tall-oil fatty acids
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12162002
Qualité
technical grade
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
Point d'ébullition
>316 °C (lit.)
Solubilité
hexane and toluene: soluble
water and propylene glycol: insoluble
Densité
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Application
Plasticizer
Propriétés physiques
High oleic ester content
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves