Principaux documents
460109
Sigma-Aldrich
Bis(2-butoxyethyl) sebacate
technical grade
About This Item
Formule linéaire :
[-(CH2)4CO2CH2CH2O(CH2)3CH3]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.57
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Impuretés
10% polyalkyl substitution groups
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
Densité
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCOCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCOCCCC
Application
Plasticizer