Principaux documents
460052
Sigma-Aldrich
5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.523 (lit.)
pb
97 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H][C@]12C[C@]([H])(C=C1)[C@H](CO)[C@@H]2CO
InChI
1S/C9H14O2/c10-4-8-6-1-2-7(3-6)9(8)5-11/h1-2,6-11H,3-5H2/t6-,7+,8+,9-
Clé InChI
IGHHPVIMEQGKNE-OJOKCITNSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter