Principaux documents
459577
Sigma-Aldrich
2-(2-Methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-2-oxazoline
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Pf
71-74 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1C2=NC(C)(C)CO2
InChI
1S/C12H15NO2/c1-12(2)8-15-11(13-12)9-6-4-5-7-10(9)14-3/h4-7H,8H2,1-3H3
Clé InChI
ZGDUNGBWVZKWGE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-(2-Methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-2-oxazoline is an oxazoline derivative.
Application
2-(2-Methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-2-oxazoline may be used in the preparation 2-tert-butyl benzamides.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Directed lithiations: the effect of varying directing group orientation on competitive efficiencies for a series of tertiary amide, secondary amide, and alkoxide directed ortho lithiations.
Beak P, et al.
Journal of the American Chemical Society, 115(23), 10628-10636 (1993)