Principaux documents
459054
Sigma-Aldrich
Polyisoprene-graft-maleic acid monomethyl ester
average Mw ~25,000
About This Item
Formule linéaire :
(C5H8)x(C11H16O4)y
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Poids mol.
average Mw ~25,000
Indice de réfraction
n20/D 1.519 (lit.)
Viscosité
26-40 cP, 20 wt. % in toluene(30 °C, Brookfield)(lit.)
Densité
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Application
Co-curable plasticizer. Adhesive additive.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves