Principaux documents
458031
Sigma-Aldrich
Neopentyl glycol dibenzoate
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5CO2CH2)2C(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.36
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Pf
45-51 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(COC(=O)c1ccccc1)COC(=O)c2ccccc2
Application
Plasticizer