Principaux documents
457450
Sigma-Aldrich
1-(2,3-Epoxy-β-D-lyxofuranosyl)uracil
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H10N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
97%
Activité optique
[α]24/D +34.2°, c = 1 in methanol
Pf
128-130 °C (lit.)
λmax
260 nm
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@H]([C@H]2O[C@@H]12)N3C=CC(=O)NC3=O