Documents
457361
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-fluoroanisole
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(F)OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.518 (lit.)
Point d'ébullition
160 °C (lit.)
Densité
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(Cl)cc1F
InChI
1S/C7H6ClFO/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
QIUCVZDNIUACJN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter