Principaux documents
457027
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorohydrocinnamic acid
97%
Synonyme(s) :
3-(3,4-Difluorophenyl)propionic acid
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3CH2CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
49-53 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C9H8F2O2/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1,3,5H,2,4H2,(H,12,13)
Clé InChI
UOZIYCHJMUNLIG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Lorna Piazzi et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(1), 423-426 (2007-11-14)
The complex etiology of Alzheimer's disease (AD) prompts scientists to develop multifunctional compounds to combat causes and symptoms of such neurodegeneration. To this aim we designed, synthesized, and tested a series of compounds by introducing halophenylalkylamidic functions on the scaffold