Documents
456934
Sigma-Aldrich
Dirhodium tetracaprolactamate
Synonyme(s) :
Tetrakis[μ-(hexahydro-2H-azepin-2-onato-κN1,κO2)]dirhodium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H40N4O4Rh2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
654.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Impuretés
<2 mol/mol caprolactam
Pf
269-274 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Rh][Rh].O=C1CCCCCN1.O=C2CCCCCN2.O=C3CCCCCN3.O=C4CCCCCN4
InChI
1S/4C6H11NO.2Rh/c4*8-6-4-2-1-3-5-7-6;;/h4*1-5H2,(H,7,8);;
Clé InChI
SSCZKSBMOZFVCQ-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
For research purposes only-Not for Use in Humans or in Human Clinical Trials.
Under Special Agreement with Regis Technologies, Inc.
Informations légales
Sold under license from Regis Technologies, Inc.