Documents
455253
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CF3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
100-103 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(ccc1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O2/c9-6-2-1-4(8(10,11)12)3-5(6)7(13)14/h1-3H,(H,13,14)
Clé InChI
LIFKXWNFWIUMJT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Shaoyi Sun et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 21(24), 7724-7734 (2013-11-12)
Endothelial lipase (EL) activity has been implicated in HDL metabolism and in atherosclerotic plaque development; inhibitors are proposed to be efficacious in the treatment of dyslipidemia related cardiovascular disease. We describe here the discovery of a novel class of anthranilic