Documents
455075
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylsilyl)-1,2-propanediol
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiCH2CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
Point d'ébullition
206 °C (lit.)
Densité
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)CC(O)CO
InChI
1S/C6H16O2Si/c1-9(2,3)5-6(8)4-7/h6-8H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
GNKKKKDUZKUFPJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Asymmetric dihydroxylation of vinyl-and allyl-silanes.
Bassindale AR, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 8, 1061-1067 (1994)