454893
1,3-Dimethyltetravinyldisiloxane
97%
About This Item
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
Point d'ébullition
65-68 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[Si](O[Si](C)(C=C)C=C)(C=C)C=C
InChI
1S/C10H18OSi2/c1-7-12(5,8-2)11-13(6,9-3)10-4/h7-10H,1-4H2,5-6H3
Clé InChI
BKPKTOIGWIYKJZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
118.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48 °C - closed cup