Principaux documents
454761
Sigma-Aldrich
1-Cyclohexen-1-yl acetate
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2C6H9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
Point d'ébullition
76-77 °C/17 mmHg (lit.)
Densité
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC1=CCCCC1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup