Principaux documents
454346
Sigma-Aldrich
Methyl 3-methoxy-2-(2-methoxy-2-oxoethoxy)benzoate
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H3(OCH2CO2CH3)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
71-74 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)COc1c(OC)cccc1C(=O)OC
InChI
1S/C12H14O6/c1-15-9-6-4-5-8(12(14)17-3)11(9)18-7-10(13)16-2/h4-6H,7H2,1-3H3
Clé InChI
VLQBVKZFMXBOKM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable