Principaux documents
454311
Sigma-Aldrich
N-Z-Ethylenediamine hydrochloride
95%
Synonyme(s) :
N-Z-1,2-Diaminoethane hydrochloride, Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OCONHCH2CH2NH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.69
Beilstein:
4724532
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Pf
169-172 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
Cbz
amine
Chaîne SMILES 
[H]Cl.NCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C10H14N2O2.ClH/c11-6-7-12-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9;/h1-5H,6-8,11H2,(H,12,13);1H
Clé InChI
QMLKQXIAPAAIEJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3