Key Documents
452661
Sigma-Aldrich
N-(Benzyloxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine
97%
Synonyme(s) :
Benzyl N-[imino(1-pyrazolyl)methyl]carbamate, Z-1H-pyrazole-1-carboxamidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H12N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
106-110 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N=C(NC(=O)OCc1ccccc1)n2cccn2
InChI
1S/C12H12N4O2/c13-11(16-8-4-7-14-16)15-12(17)18-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H2,13,15,17)
Clé InChI
BXUMISWXFKCEIA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable