Principaux documents
452637
Sigma-Aldrich
Catechol bis(trifluoromethanesulfonate)
98%
About This Item
Formule linéaire :
1,2-(CF3SO3)2C6H4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
pb
92-95 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
37-40 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccccc1OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6O6S2/c9-7(10,11)21(15,16)19-5-3-1-2-4-6(5)20-22(17,18)8(12,13)14/h1-4H
Clé InChI
XISAIQHXAICQIV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges