Key Documents
452009
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,5-diphenyl-3-furancarbonitrile
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H12N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Pf
201-205 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
phenyl
Chaîne SMILES 
Nc1oc(-c2ccccc2)c(-c3ccccc3)c1C#N
InChI
1S/C17H12N2O/c18-11-14-15(12-7-3-1-4-8-12)16(20-17(14)19)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,19H2
Clé InChI
BPFMLOQVCKVCAT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Structure, Electrical Conductivity and Dielectric properties of bulk, 2-amino-(4, 5-diphenylfuran-3-carbonitrile).
Hendi AA.
Life Sciences, 8(3) (2011)
Fused Pyrimidines. Part II: Synthesis and Antimicrobial activity of Some Furo [3, 2-e] imidazo [1,2-c] pyrimidines and Furo[2,3-d]pyrimidines.
Bhuiyan MMH, et al.
Croatica Chemica Acta. Arhiv Za Kemiju, 78(4), 633-633 (2005)