Principaux documents
451754
Sigma-Aldrich
Lithium bromide hydrate
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Lithium bromide hydrous, Lithium monobromide hydrate
10 G
122,00 $
122,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
122,00 $
About This Item
Formule linéaire :
LiBr · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.85 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
122,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
solid
Impuretés
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
162-167 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Li+].[Br-].[H]O[H]
InChI
1S/BrH.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
IPLONMMJNGTUAI-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.