Documents
451479
Sigma-Aldrich
5-Acetyl-2-amino-4-(4-methoxyphenyl)-6-methyl-4H-pyran-3-carbonitrile
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H16N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
159-163 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)C2C(C#N)=C(N)OC(C)=C2C(C)=O
InChI
1S/C16H16N2O3/c1-9(19)14-10(2)21-16(18)13(8-17)15(14)11-4-6-12(20-3)7-5-11/h4-7,15H,18H2,1-3H3
Clé InChI
OGWHNVROOPHRTF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable