Principaux documents
450693
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-Benzyl-5,5-dimethyl-2-oxazolidinone
98%
500 MG
260,00 $
260,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
260,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
260,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Activité optique
[α]22/D −98°, c = 2 in chloroform
Pureté optique
ee: 99% (HPLC)
Pf
65-68 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)OC(=O)N[C@H]1Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO2/c1-12(2)10(13-11(14)15-12)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
Clé InChI
AEEGFEJKONZGOH-JTQLQIEISA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable