Principaux documents
449997
Sigma-Aldrich
Samarium(III) chloride
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Samarium chloride, Samarium trichloride
About This Item
Formule linéaire :
SmCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.72
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
beads
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: samarium
Taille des particules
−10 mesh
Pf
686 °C (lit.)
Densité
4.46 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Sm](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sm/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K
À utiliser avec
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Markus Martincic et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(47), 31662-31669 (2015-11-12)
The endohedral functionalization of carbon nanotubes with both organic and inorganic materials allows the development of tailored functional hybrids whose properties benefit from the synergistic effects of the constituent compounds. Bulk filling of carbon nanotubes (CNTs) results in samples that