Principaux documents
448893
Sigma-Aldrich
Dichloromethyl(4-methylphenethyl)silane
95%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4CH2CH2Si(CH3)Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.21
Code UNSPSC :
12352103
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.512 (lit.)
pb
103-105 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)