Principaux documents
447749
Sigma-Aldrich
5-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]furfural
97%
Synonyme(s) :
5-[2-(Trifluoromethyl)phenyl-2-furancarboxaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H7F3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
41-44 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccccc1-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C12H7F3O2/c13-12(14,15)10-4-2-1-3-9(10)11-6-5-8(7-16)17-11/h1-7H
Clé InChI
BECHPBVVELWRBW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
5-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]furfural (5-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-furancarboxaldehyde) is an organic building block.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup