Principaux documents
447560
Sigma-Aldrich
Tetrapropylgermanium
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2)4Ge
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.99
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pression de vapeur
29 mmHg ( 100 °C)
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
pb
86-87 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC[Ge](CCC)(CCC)CCC