447226
Lanthanum(III) hydroxide
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Lanthanum hydroxide, Lanthanum trihydroxide, Lanthanum(III) hydroxide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Impuretés
≤2000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Chaîne SMILES
O[La](O)O
InChI
1S/La.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
Clé InChI
YXEUGTSPQFTXTR-UHFFFAOYSA-K
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.