Principaux documents
447110
Sigma-Aldrich
Phosphate de tétrabutylammonium monobasique solution
0.4 M in acetonitrile
Synonyme(s) :
Tétrabutylammonium dihydrogène phosphate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2CH2)4N[OP(OH)2O]
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.45
Beilstein:
5196532
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Concentration
0.4 M in acetonitrile
Indice de réfraction
n20/D 1.369
pb
81-82 °C
Densité
0.828 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H3O4P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup