Principaux documents
446947
Sigma-Aldrich
1-Propargyl-1H-benzotriazole
96%
Synonyme(s) :
1-(2-Propynyl)-1H-benzotriazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H7N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
52-56 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C#CCn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C9H7N3/c1-2-7-12-9-6-4-3-5-8(9)10-11-12/h1,3-6H,7H2
Clé InChI
HGIJKQXOOIWWGO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of clarithromycin analogs via click chemistry as antibacterial agents
  • Sonogashira coupling
  • Bronsted superacid-catalyzed reactions
  • Hydroboration and hydrostannylation reactions
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable