446858
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heneicosafluoro-1-undecanol
95%
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
solid
pb
143 °C/80 mmHg (lit.)
Pf
102-105 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
hydroxyl
Chaîne SMILES
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H3F21O/c12-2(13,1-33)3(14,15)4(16,17)5(18,19)6(20,21)7(22,23)8(24,25)9(26,27)10(28,29)11(30,31)32/h33H,1H2
Clé InChI
MPAMAEMOVKLPRB-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable