Key Documents
446750
Sigma-Aldrich
Dimethylbis(2,3,4,5-tetramethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl)silane
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H32Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
65-68 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1=C(C)C(C)=C(C)C1[Si](C)(C)C2C(C)=C(C)C(C)=C2C