Principaux documents
446408
Sigma-Aldrich
Dibutylborinic acid, ethanolamine ester
98%
Synonyme(s) :
2-Aminoethyl dibutylborinate
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)3]2BOCH2CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
45-48 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCB(CCCC)OCCN
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable