Key Documents
446270
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-2,8-diisopropyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H25NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.34
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
Viscosité
30 cP(lit.)
Point d'ébullition
127 °C/15 mmHg (lit.)
Solubilité
polyols and organic solvents: soluble
Densité
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC12COC(C(C)C)N1C(OC2)C(C)C
Application
Moisture-scavenger.
Reactive diluent for urethane prepolymers. Replaces polyol component.
Caractéristiques et avantages
Hydrolyzed by water to yield a ketone and amino alcohol, which reacts with isocyanate groups.