Key Documents
446254
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)oxazolidine
90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H23NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.31
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Pureté
90%
Impuretés
<5% 5-methyl-2-hexanone and 2-(ethylamino)ethanol
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
Viscosité
<100 cP, Brookfield(lit.)
Point d'ébullition
209 °C (lit.)
Solubilité
polyols and organic solvents: soluble
Densité
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCN1CCOC1(C)CCC(C)C
Application
Moisture scavenger.
Reactive diluent for urethane prepolymers. Replaces polyol component.
Caractéristiques et avantages
Reaction with water yields a volatile ketone and an amino alcohol.