Principaux documents
446165
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsiloxy)(vinyl)silane
97%
Synonyme(s) :
Vinyltris(trimethylsiloxy)silane, [Tris(trimethylsiloxy)silyl]ethylene
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)3SiO]3SiCH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.70
Numéro Beilstein :
1795324
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.395 (lit.)
Point d'ébullition
86.5-87.5 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)O[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)C=C
InChI
1S/C11H30O3Si4/c1-11-18(12-15(2,3)4,13-16(5,6)7)14-17(8,9)10/h11H,1H2,2-10H3
Clé InChI
CHEFFAKKAFRMHG-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter