Documents
445681
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1,5-di-p-tolyl-1,4-pentazadiene
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3C6H4N=N)2NCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
138-142 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(\N=N\c1ccc(C)cc1)\N=N\c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C15H17N5/c1-12-4-8-14(9-5-12)16-18-20(3)19-17-15-10-6-13(2)7-11-15/h4-11H,1-3H3/b18-16+,19-17+
Clé InChI
QYJYKVPNNJFJGE-YWNVXTCZSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
1-Methyl-3-p-Tolyltriazene and its Use in the Esterification of Acids.
White EH, et al.
Organic Syntheses, 102-102 (1968)