Documents
445371
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α,α-Di(2-naphthyl)-2-pyrrolidinemethanol
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H23NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Activité optique
[α]20/D +101°, c = 0.7 in methanol
Pf
135-138 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC([C@H]1CCCN1)(c2ccc3ccccc3c2)c4ccc5ccccc5c4