Principaux documents
445266
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide bis[2-(trimethylsilyl)ethyl] acetal
95%
Synonyme(s) :
1,1-Bis(2-trimethylsilylethoxy)-N,N-dimethylmethylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H33NO2Si2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
Point d'ébullition
125-127 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)C(OCC[Si](C)(C)C)OCC[Si](C)(C)C