Key Documents
444995
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Val-OH
98%
Synonyme(s) :
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-D-valine, Fmoc-D-valine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.39
Numéro Beilstein :
6489548
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D +17°, c = 1 in DMF
Pf
143-144 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m1/s1
Clé InChI
UGNIYGNGCNXHTR-GOSISDBHSA-N
Remplacé(e)(s) par