44493
1,3-Bis(3-cyanopropyl)imidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥98.0% (HPLC/T)
About This Item
Essai
≥98.0% (HPLC/T)
Impuretés
≤0.1% water
≤10 mg/kg halogenes (as chloride)
Indice de réfraction
n20/D 1.456
Chaîne SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.N#CCCCn1cc[n+](CCCC#N)c1
Application
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter