Key Documents
443867
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) perchlorate solution
40 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
Gadolinium perchlorate (Gd(ClO4 )3 ), Gadolinium triperchlorate
About This Item
Formule linéaire :
Gd(ClO4)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
455.60
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pression de vapeur
0.12 psi ( 20 °C)
1.68 psi ( 55 °C)
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: gadolinium
Concentration
40 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.442
Densité
1.445 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Gd+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Gd/c3*2-1(3,4)5;/h3*(H,2,3,4,5);/q;;;+3/p-3
Clé InChI
HYBHAIGYQVICOT-UHFFFAOYSA-K