443840
Cerium(III) perchlorate solution
40 wt. % in H2O
About This Item
Formule linéaire :
Ce(ClO4)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
456.48
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Concentration
40 wt. % in H2O
Densité
1.501 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
[Ce+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O