Principaux documents
442445
Sigma-Aldrich
Triphenylborane solution
0.25 M in THF
Synonyme(s) :
Triphenylborane
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)3B
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
liquid
Concentration
0.25 M in THF
pb
65-67 °C
Densité
0.898 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
c1ccc(cc1)B(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15B/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Clé InChI
MXSVLWZRHLXFKH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F
Point d'éclair (°C)
-17 °C